Få mere at vide
N-Dechloroethyl Cyclophosphamide-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Dechloroethyl Cyclophosphamide-d4 |
| CAS | 1346600-68-7 |
| Molekylær formel | C5H8D4ClN2O2P |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-(2-Chloroethyl-d4)tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-2-amine 2-Oxide, 2-(2-Chloroethylamino-d4)tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorine 2-oxide, 3-Dechloroethylifosfamide-d4, Asta 4968-d4, Dechloroethylcyclophosphamide-d4, Monochloroethylcyclophosphamide-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12ClN2O2P/c6-2-4-8-11(9)7-3-1-5-10-11/h1-5H2,(H2,7,8,9)/i2D2,4D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])NP1(=O)NCCCO1 |
| IUPAC navn | N-(2-chloro-1,1,2,2-tetradeuterioethyl)-2-oxo-1,3,2λ5-oxazaphosphinan-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.61 |
| Formel vægt | 202.0576 |