missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Decarboxymethylated Indoxacarb, TRC

Artikelnummer. 30355084
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30355084 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30355084 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD101414100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-Indoxacarb metabolite IN-JT 333
CAS 200568-74-7
Molekylær formel C20 H15 Cl F3 N3 O5
Mængde 100 mg
Synonym Indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazine-4a(3H)-carboxylic acid, 7-chloro-2,5-dihydro-2-[[[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino]carbonyl]-, methyl ester, (S)-, DCJW, N-Decarboxymethylated indoxacarb
InChI formel InChI=1S/C20H15ClF3N3O5/c1-30-17(28)19-9-11-8-12(21)2-7-15(11)16(19)26-27(10-31-19)18(29)25-13-3-5-14(6-4-13)32-20(22,23)24/h2-8H,9-10H2,1H3,(H,25,29)/t19-/m0/s1
SMIL COC(=O)[C@]12Cc3cc(Cl)ccc3C1=NN(CO2)C(=O)Nc4ccc(OC(F)(F)F)cc4
IUPAC navn methyl (4aS)-7-chloro-2-[[4-(trifluoromethoxy)phenyl]carbamoyl]-3,5-dihydroindeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazine-4a-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 469.8
Formel vægt 469.0652
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.