Få mere at vide
N-Decanoyl-N-methylglucamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Decanoyl-N-methylglucamine |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H35NO6/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-15(22)18(2)11-13(20)16(23)17(24)14(21)12-19/h13-14,16-17,19-21,23-24H,3-12H2,1-2H3/t13-,14+,16+,17+/m0/s1 |
| Formel vægt | 349.2464 |