Få mere at vide
N-Decanoyl-N-methyl-D-glucamin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432989
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15432989 1 g 1g
15442989 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15432989 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60173.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ikke-ionisk detergent til solubilisering af membranproteiner
Ikke-ionisk detergent til solubilisering af membranproteiner
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85261-20-7
Molekylær formel C17H35NO6
Molekylvægt (g/mol) 349.468
MDL nummer MFCD00036801
InChI nøgle UMWKZHPREXJQGR-XOSAIJSUSA-N
Synonym n-oxodecyl meglumine, unii-9q27za5m8g, n-methyl-n-2s,3r,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexyl decanamide, decanoyl n-methylglucamide, decanoylmethylglucamine, d-glucitol, 1-deoxy-1-methyl 1-oxodecyl amino, d-glucitol, 1-deoxy-1-methyl 1-oxodecyl amino-, stereoisomer
PubChem CID 174432
IUPAC navn N-methyl-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexyl]decanamid
SMIL CCCCCCCCCC(=O)N(C)CC(C(C(C(CO)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Decanoyl-N-methyl-D-glucamine
Smeltepunkt 91°C to 93°C
Farve Hvid
Mængde 1 g
Beilstein 6974359
Opløselighedsinformation Soluble in methanol at 50mg/ml; Also soluble in water at 10mg/ml 20 °C
Formel vægt 349.46
Fysisk form Pulver