Få mere at vide
N-Decane-d22, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Decane-d22 |
| CAS | 16416-29-8 |
| Molekylær formel | C10 D22 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Decane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-d22 (ACI), Decane-d22 (8CI, 9CI), Perdeutero-n-decane, Perdeuterodecane, Decane-D22 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-docosadeuteriodecane |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.42 |
| Formel vægt | 164.31 |