Få mere at vide
n-Decane, 99%
Artikelnummer. 11437776
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11437776 2500 mL -
11417776 100 mL 100ml
11427776 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11437776 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14732.0F
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 124-18-5 | C10H22 | 142,286 g/mol
n-Decane anvendes som opløsningsmiddel såvel som intern standard i GC-analysen af oxal-, malon- og ravsyrer. Det bruges til fremstilling af maling som kulbrinteopløsningsmiddel og til træbejdse og lakker som lakopløsningsmiddel. Det er en aktiv komponent i brændstof til biler, dvs. benzin (benzin).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
n-Decane anvendes som opløsningsmiddel såvel som intern standard i GC-analysen af oxalsyre, malonsyre og ravsyre. Det bruges til fremstilling af maling som kulbrinteopløsningsmiddel og til træbejdse og lakker som lakopløsningsmiddel. Det er en aktiv komponent i brændstof til biler, dvs. benzin (benzin).
Opløselighed
Opløselig i alkohol og ethere. Blandbar med ethanol og ether. Lidt blandbar med kultetrachlorid. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-18-5
Molekylær formel C10H22
Molekylvægt (g/mol) 142.286
MDL nummer MFCD00008954
InChI nøgle DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-decane, nonane, methyl, decyl hydride, unii-nk85062oiy, ccris 653, hsdb 63, dsstox_cid_4913, decane, analytical standard, dsstox_rid_77577, dsstox_gsid_24913
PubChem CID 15600
ChEBI CHEBI:41808
IUPAC navn dekan
SMIL CCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Decane
Smeltepunkt °C to 30°C
Tæthed 0.730
Kogepunkt 172°C to 174°C
Flammepunkt 46°C (115°F)
Analyseprocentområde 99%
Brydningsindeks 1.4115
Mængde 2500 mL
Beilstein 1696981
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol and ethers. Miscible with ethanol and ether. Slightly miscible with carbon tetrachloride. Immiscible with water.
Formel vægt 142.29
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Decan
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.