Få mere at vide
n-Decane, 99%
Beskrivelse
n-Decane anvendes som opløsningsmiddel såvel som intern standard i GC-analysen af oxal-, malon- og ravsyrer. Det bruges til fremstilling af maling som kulbrinteopløsningsmiddel og til træbejdse og lakker som lakopløsningsmiddel. Det er en aktiv komponent i brændstof til biler, dvs. benzin (benzin).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
n-Decane anvendes som opløsningsmiddel såvel som intern standard i GC-analysen af oxalsyre, malonsyre og ravsyre. Det bruges til fremstilling af maling som kulbrinteopløsningsmiddel og til træbejdse og lakker som lakopløsningsmiddel. Det er en aktiv komponent i brændstof til biler, dvs. benzin (benzin).
Opløselighed
Opløselig i alkohol og ethere. Blandbar med ethanol og ether. Lidt blandbar med kultetrachlorid. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Decane |
| Smeltepunkt | °C til 30 °C |
| Tæthed | 0.730 |
| Kogepunkt | 172 °C til 174 °C |
| Flammepunkt | 46 °C (115 °F) |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Brydningsindeks | 1.4115 |
| Mængde | 100 mL |
| Beilstein | 1696981 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i alkohol og ætere. Blandet med ethanol og ether. Let blandet med kulstoftetrachlorid. Ublandelig med vand. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Decan
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.