Få mere at vide
n-Decane, 99+%
Artikelnummer. 11387428
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11387428 500 g 500g
11377428 10 g 10g
11367428 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11387428 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 031209.36
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 124-18-5 | C10H22 | 142,286 g/mol
n-Decane anvendes som opløsningsmiddel såvel som intern standard i GC-analysen af oxal-, malon- og ravsyrer. Det bruges til fremstilling af maling som kulbrinteopløsningsmiddel og til træbejdse og lakker som lakopløsningsmiddel. Det er en aktiv komponent i brændstof til biler, dvs. benzin (benzin).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-18-5
Molekylær formel C10H22
Molekylvægt (g/mol) 142.286
MDL nummer MFCD00008954
InChI nøgle DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-decane, nonane, methyl, decyl hydride, unii-nk85062oiy, ccris 653, hsdb 63, dsstox_cid_4913, decane, analytical standard, dsstox_rid_77577, dsstox_gsid_24913
PubChem CID 15600
ChEBI CHEBI:41808
IUPAC navn dekan
SMIL CCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Decane
Smeltepunkt -30 °C
Tæthed 0.730 g/mL
Kogepunkt 172 °C til 174 °C
Flammepunkt 46 °C (115 °F)
Analyseprocentområde >99%
Lineær formel CH3(CH2)8CH3
Brydningsindeks 1.4115
Mængde 500 g
FN nummer 2247
Beilstein 1696981
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol og ether. Let blandet med kulstoftetrachlorid. Ublandelig med vand.
Formel vægt 142.29
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Decane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Decane