Få mere at vide
n-dekan, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11430992 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11430992 100 mL -
11440992 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430992 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219512380
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
n-dekan> 99%, klar, farveløs væske
  • Decan er blevet brugt som opløsningsmiddel til fremstilling af højalkanfase-emulgerede suspensioner (HAPES).
  • Det kan også bruges som opløsningsmiddel til at suspendere CdSe/ZnS nanokrystallerne under absorbansmåling.
  • Intern standard i GC-analyse af oxal-, malon- og ravsyrer i biologiske materialer.
  • Decane (n-Decane), et alifatisk kulbrinte, er et referencebrændstof. Dets oxidation over et temperaturinterval er blevet undersøgt.
  • Dens krystalstruktur er blevet undersøgt ved 150K.
  • Krakningen af decan kan udføres ved hjælp af elektrohydrodynamisk forstøvningssystem (EHDA).
Kemiske identifikatorer
CAS 124-18-5
Molekylær formel C10H22
Molekylvægt (g/mol) 142.29
InChI nøgle DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-decane, nonane, methyl, decyl hydride, unii-nk85062oiy, ccris 653, hsdb 63, dsstox_cid_4913, decane, analytical standard, dsstox_rid_77577, dsstox_gsid_24913
PubChem CID 15600
ChEBI CHEBI:41808
IUPAC navn dekan
SMIL CCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Decane
Smeltepunkt −30 °C (litteratur)
Farve Farveløs
Tæthed 0,734 g/cm3 ved 15 °C (Lit.)
Kogepunkt 174 °C (litteratur)
Brydningsindeks n20/D 1.411(Bogstaveligt)
Mængde 100 mL
FN nummer UN1760
Formel vægt 142.29
Procent renhed 0.996
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Decane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i