Få mere at vide
n-Decane 1000 μg/ml i Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312086
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30312086 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30312086 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09010087ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Decane
CAS 124-18-5
Analyt- eller komponentnavne n-Decane
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H22
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Decane, Cactus Normal Paraffin N 10, NSC 8781, n-Decane
InChI formel InChI=1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
SMIL CCCCCCCCCC
IUPAC navn Decane
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Molekylvægt (g/mol) 142.28
Mængde 1 ml
Formel vægt 142,1722 g/mol