Få mere at vide
N-debenzoyl-N-tigloylpaclitaxel (Cephalomannin), Mikromol™
Artikelnummer. 17900466
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17900466 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17900466 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1489.020025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-Debenzoyl-N-tigloylpaclitaxel (Cephalomannine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Cephalomannine
CAS 71610-00-9
Analyt- eller komponentnavne Cephalomannine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C45 H53 N O14
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Paclitaxel Related Compound A, Paclitaxel Imp B (EP), N-Debenzoyl-N-tigloylpaclitaxel, 7,11-Methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete, benzenepropanoic acid deriv., Cephalomannine, NSC 318735, Taxol B, Paclitaxel USP Related Compound A, Paclitaxel USP RC A, Benzenepropanoic acid, alpha-hydroxy-beta-[[(2E)-2-methyl-1-oxo-2-buten-1-yl]amino]-, (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, (alphaR,betaS)-, Benzenepropanoic acid, alpha-hydroxy-beta-[(2-methyl-1-oxo-2-butenyl)amino]-, 6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, [2aR-[2aalpha,4beta,4abeta,6beta,9alpha[alphaR*,betaS*(E)],11alpha,12alpha,12aalpha,12balpha]]-, Benzenepropanoic acid, alpha-hydroxy-beta-[[(2E)-2-methyl-1-oxo-2-butenyl]amino]-, (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, (alphaR,betaS)- (9CI), Paclitaxel Related Compound A, Paclitaxel Impurity B
InChI formel InChI=1S/C45H53NO14/c1-9-23(2)39(52)46-33(27-16-12-10-13-17-27)34(50)41(54)58-29-21-45(55)38(59-40(53)28-18-14-11-15-19-28)36-43(8,30(49)20-31-44(36,22-56-31)60-26(5)48)37(51)35(57-25(4)47)32(24(29)3)42(45,6)7/h9-19,29-31,33-36,38,49-50,55H,20-22H2,1-8H3,(H,46,52)/b23-9+/t29-,30-,31+,33-,34+,35+,36-,38-,43+,44-,45+/m0/s1
SMIL C\C=C(/C)\C(=O)N[C@H]([C@@H](O)C(=O)O[C@H]1C[C@@]2(O)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@@H]4[C@@]5(CO[C@@H]5C[C@H](O)[C@@]4(C)C(=O)[C@H](OC(=O)C)C(=C1C)C2(C)C)OC(=O)C)c6ccccc6
IUPAC navn (αR,Sβ)-α-Hydroxy-β-[[(2E)-2-methyl-1-oxo-2-buten-1-yl]amino]benzenpropansyre (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester
Molekylvægt (g/mol) 831.9
Mængde 25 mg
Formel vægt 831,3466 g/mol