missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Debenzoyl-N-tigloyl-7-epi-paclitaxel (7-epi-Cephalomannine), Mikromol™
Beskrivelse
N-Debenzoyl-N-tigloyl-7-epi-paclitaxel (7-epi-Cephalomannine)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Epi-Cephalomannine |
| CAS | 150547-36-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 7-Epi-Cephalomannine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C45 H53 N O14 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenepropanoic acid, α-hydroxy-β-[[(2E)-2-methyl-1-oxo-2-buten-1-yl]amino]-, (2aR,4R,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, (αR,βS)-, Benzenepropanoic acid, α-hydroxy-β-[(2-methyl-1-oxo-2-butenyl)amino]-, 6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, [2aR-[2aα,4α,4aβ,6β,9α[αR*,βS*(E)],11α,12α,12aα,12bα]]-, Benzenepropanoic acid, α-hydroxy-β-[[(2E)-2-methyl-1-oxo-2-butenyl]amino]-, (2aR,4R,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, (αR,βS)- (9CI), 7,11-Methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete, benzenepropanoic acid deriv., 7-Epicephalomannine, 7-epi-Cephalomannine, Paclitaxel Imp D (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C45H53NO14/c1-9-23(2)39(52)46-33(27-16-12-10-13-17-27)34(50)41(54)58-29-21-45(55)38(59-40(53)28-18-14-11-15-19-28)36-43(8,30(49)20-31-44(36,22-56-31)60-26(5)48)37(51)35(57-25(4)47)32(24(29)3)42(45,6)7/h9-19,29-31,33-36,38,49-50,55H,20-22H2,1-8H3,(H,46,52)/b23-9+/t29-,30+,31+,33-,34+,35+,36-,38-,43+,44-,45+/m0/s1 |
| SMIL | C\C=C(/C)\C(=O)N[C@H]([C@@H](O)C(=O)O[C@H]1C[C@@]2(O)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@@H]4[C@@]5(CO[C@@H]5C[C@@H](O)[C@@]4(C)C(=O)[C@H](OC(=O)C)C(=C1C)C2(C)C)OC(=O)C)c6ccccc6 |
| Molekylvægt (g/mol) | 831.9 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?