Få mere at vide
N-Deacetyl-N-formyl Colchicine, TRC
Artikelnummer. 30007883
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007883 25 mg
30011435 50 mg
30003282 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30007883 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD19894025MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7411-12-3
Molekylær formel C21 H23 N O6
Molekylvægt (g/mol) 385.41
Synonym N-[(7S,12aRa)-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo[a]heptalen-7-yl]formamide, N-[(7S)-5,6,7,9-Tetrahydro-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]-formamide, Colchicine, N-deacetyl-N-formyl- (7CI,8CI), Colchicine, deacetyl-N-formyl- (6CI), Formamide, N-(5,6,7,9-tetrahydro-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl)-, (S)-, Benzo[a]heptalene, formamide deriv., Gloriosine, N-Deacetyl-N-formylcolchicine, N-Formyl-N-deacetylcolchicine, N-Formyl-N-desacetylcolchicine, N-Formyldeacetylcolchicine, NSC 403142, Colchicine Imp. A (EP)
IUPAC navn N-[(7S)-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxo-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-7-yl]formamide
SMIL COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23)NC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Deacetyl-N-formyl Colchicine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C21H23NO6/c1-25-17-8-6-13-14(10-16(17)24)15(22-11-23)7-5-12-9-18(26-2)20(27-3)21(28-4)19(12)13/h6,8-11,15H,5,7H2,1-4H3,(H,22,23)/t15-/m0/s1
Formel vægt 385.1525
Procent renhed >95%