missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Deacetyl Colchiceine, TRC

Artikelnummer. 30364154
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30364154 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30364154 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD19890050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Deacetylcolchiceine
CAS 3482-37-9
Molekylær formel C19 H21 N O5
Mængde 50 mg
Synonym Benzo[a]heptalen-9(5H)-one, 7-amino-6,7-dihydro-10-hydroxy-1,2,3-trimethoxy-, (7S)-, Benzo[a]heptalen-9(5H)-one, 7-amino-6,7-dihydro-10-hydroxy-1,2,3-trimethoxy-, (S)-, Colchiceine, N-deacetyl- (8CI), Colchicinic acid, O,O',O''-trimethyl- (6CI,7CI), (7S)-7-Amino-6,7-dihydro-10-hydroxy-1,2,3-trimethoxybenzo[a]heptalen-9(5H)-one, Deacetylcolchiceine, Desacetylcolchiceine, N-Deacetylcolchiceine, NSC 36796, Trimethylcolchicinic acid
InChI formel InChI=1S/C19H21NO5/c1-23-16-8-10-4-6-13(20)12-9-15(22)14(21)7-5-11(12)17(10)19(25-3)18(16)24-2/h5,7-9,13H,4,6,20H2,1-3H3,(H,21,22)/t13-/m0/s1
SMIL COc1cc2CC[C@H](N)C3=CC(=O)C(=CC=C3c2c(OC)c1OC)O
IUPAC navn (7S)-7-amino-10-hydroxy-1,2,3-trimethoxy-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-9-one
Molekylvægt (g/mol) 343.37
Formel vægt 343.142
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.