Få mere at vide
N-De(4-sulfonamidophenyl)-N'-(4-sulfonamidophenyl) Celecoxib, TRC
Artikelnummer. 30004831
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004831 100 mg
30012619 10 mg
30012216 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30004831 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD297915100MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 331943-04-5
Molekylær formel C17 H14 F3 N3 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 381.37
Synonym Benzenesulfonamide, 4-[3-(4-methylphenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-, Celecoxib Imp. B (EP), Celecoxib RC B (USP)
IUPAC navn 4-[3-(4-methylphenyl)-5-(trifluormethyl)pyrazol-1-yl]benzensulfonamid
SMIL Cc1ccc(cc1)c2cc(n(n2)c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[3-(4-methylphenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H14F3N3O2S/c1-11-2-4-12(5-3-11)15-10-16(17(18,19)20)23(22-15)13-6-8-14(9-7-13)26(21,24)25/h2-10H,1H3,(H2,21,24,25)
Formel vægt 381.0759
Procent renhed >95%