Få mere at vide
N-De[2-(methylsulfonyl)ethyl] Lapatinib, TRC
Artikelnummer. 30364700
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30364700 5 mg
30363805 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30364700 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2312705MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 697299-82-4
Molekylær formel C26H20ClFN4O2
Molekylvægt (g/mol) 474.91
Synonym 6-[5-(Aminomethyl)-2-furanyl]-N-[3-chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]-4-quinazolinamine, [6-(5-Aminomethylfuran-2-yl)quinazolin-4-yl][3-chloro- 4-(3-fluorobenzyloxy)phenyl]amine
SMIL Cc1nc2c3c(ccc2nc1)n(C)c(N)n3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-De[2-(methylsulfonyl)ethyl] Lapatinib
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C26H20ClFN4O2/c27-22-12-19(5-8-25(22)33-14-16-2-1-3-18(28)10-16)32-26-21-11-17(4-7-23(21)30-15-31-26)24-9-6-20(13-29)34-24/h1-12,15H,13-14,29H2,(H,30,31,32)