missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-d-Biotinyl-7-amino-4-methylcoumarin, TRC

Artikelnummer. 30339264
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30339264 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30339264 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB3949255MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-d-Biotinyl-7-amino-4-methylcoumarin
CAS 191223-35-5
Molekylær formel C20 H23 N3 O4 S
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C20H23N3O4S/c1-11-8-18(25)27-15-9-12(6-7-13(11)15)21-17(24)5-3-2-4-16-19-14(10-28-16)22-20(26)23-19/h6-9,14,16,19H,2-5,10H2,1H3,(H,21,24)(H2,22,23,26)/t14-,16-,19-/m0/s1
SMIL CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)CCCC[C@@H]3SC[C@@H]4NC(=O)N[C@H]34)ccc12
IUPAC navn 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-N-(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)pentanamide
Molekylvægt (g/mol) 401.48
Formel vægt 401.1409
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.