missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-d-Biotinyl-7-amino-4-methylcoumarin, TRC

Artikelnummer. 30332751
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30332751 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30332751 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB39492550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-d-Biotinyl-7-amino-4-methylcoumarin
CAS 191223-35-5
Molekylær formel C20 H23 N3 O4 S
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C20H23N3O4S/c1-11-8-18(25)27-15-9-12(6-7-13(11)15)21-17(24)5-3-2-4-16-19-14(10-28-16)22-20(26)23-19/h6-9,14,16,19H,2-5,10H2,1H3,(H,21,24)(H2,22,23,26)/t14-,16-,19-/m0/s1
SMIL CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)CCCC[C@@H]3SC[C@@H]4NC(=O)N[C@H]34)ccc12
IUPAC navn 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-N-(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)pentanamide
Molekylvægt (g/mol) 401.48
Formel vægt 401.1409
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.