missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Cyclohexyltetrahydro-2-furancarboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Cyclohexyltetrahydro-2-furancarboxamide |
| CAS | 544425-90-3 |
| Molekylær formel | C11H19NO2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19NO2/c13-11(10-7-4-8-14-10)12-9-5-2-1-3-6-9/h9-10H,1-8H2,(H,12,13) |
| SMIL | O=C(NC1CCCCC1)C2CCCO2 |
| IUPAC navn | N-cyclohexyltetrahydrofuran-2-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.27 |
| Formel vægt | 197.14 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?