Få mere at vide
N-cyclohexylsulfamsyre (cyclaminsyre), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclamic acid |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO3S/c8-11(9,10)7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2,(H,8,9,10) |
| Formel vægt | 179.0616 |