Få mere at vide
N-Cyclohexylhydroxylamin hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 11342216
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342216 1 g 1g
11352216 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342216 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03569.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
CAS: 25100-12-3 | C6H14ClNO | 151,634 g/mol
N-cyclohexylhydroxylaminhydrochlorid anvendes til fremstilling af 4-carbethoxy-2-cyclohexyl-5-(2H)-isoxazolon og hexahydroisoxazolequinolinanaloger. Det bruges også til fremstilling af N-cyclohexylnitron ved reaktion med aldehyd. Yderligere fungerer det som et hydroxylamineringsreagens for allylestere. Ud over dette tjener det som et reagens ved omdannelsen af 1,2-dicarboxylsyrer til alfa-beta-umættede carboxylsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-cyclohexylhydroxylaminhydrochlorid anvendes til fremstilling af 4-carbethoxy-2-cyclohexyl-5-(2H)-isoxazolon og hexahydroisoxazolequinolinanaloger. Det bruges også til fremstilling af N-cyclohexylnitron ved reaktion med aldehyd. Yderligere fungerer det som et hydroxylamineringsreagens for allylestere. Ud over dette tjener det som et reagens ved omdannelsen af 1,2-dicarboxylsyrer til alfa-beta-umættede carboxylsyrer.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Fugt følsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25100-12-3
Molekylær formel C6H14ClNO
Molekylvægt (g/mol) 151.634
MDL nummer MFCD00012565
InChI nøgle SSVAHXZUFFSFER-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-cyclohexylhydroxylamine hydrochloride, cyclohexylhydroxylamine hydrochloride, unii-r98vsp3t5l, r98vsp3t5l, cyclohexylhydroxylamine hcl, acmc-1ch2g, n-cyclohexylhydroxylarnine hydrochloride, n-cyclohexyl hydroxylamine hydrochloride, cyclohexanamine,n-hydroxy-,hydrochloride 1:1
PubChem CID 3084432
IUPAC navn N-cyclohexylhydroxylamin;hydrochlorid
SMIL C1CCC(CC1)NO.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Cyclohexylhydroxylamine hydrochloride
Smeltepunkt ∽166°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 3672798
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 151.64
Procent renhed 98%