Få mere at vide
N-Cyclohexylcyclohexanamine, Mikromol™
Artikelnummer. 18092000
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18092000 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18092000 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0678.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-Cyclohexylcyclohexanamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dicyclohexylamine
CAS 101-83-7
Analyt- eller komponentnavne Dicyclohexylamine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H23 N
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Sodium Cyclamate Imp. D (EP), N-Cyclohexylcyclohexanamine, Sodium Cyclamate Impurity D
InChI formel InChI=1S/C12H23N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h11-13H,1-10H2
SMIL C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
IUPAC navn N-cyclohexylcyclohexanamin
Molekylvægt (g/mol) 181.32
Mængde 100 mg
Formel vægt 181,183 g/mol