missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Cyclohexyl-L-phenylalaninamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Cyclohexyl-L-phenylalaninamide |
| CAS | 17186-53-7 |
| Molekylær formel | C15 H22 N2 O |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22N2O/c16-14(11-12-7-3-1-4-8-12)15(18)17-13-9-5-2-6-10-13/h1,3-4,7-8,13-14H,2,5-6,9-11,16H2,(H,17,18)/t14-/m0/s1 |
| SMIL | N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)NC2CCCCC2 |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-N-cyclohexyl-3-phenylpropanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.35 |
| Formel vægt | 246.1732 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?