missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Cyclohexyl-4-pentenamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Cyclohexyl-4-pentenamide |
| CAS | 58839-90-0 |
| Molekylær formel | C11H19NO |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N-Cyclohexyl-4-pentenamide (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19NO/c1-2-3-9-11(13)12-10-7-5-4-6-8-10/h2,10H,1,3-9H2,(H,12,13) |
| SMIL | C=CCCC(NC1CCCCC1)=O |
| IUPAC navn | N-cyclohexylpent-4-enamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.27 |
| Formel vægt | 181.15 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?