Få mere at vide
N-Cyclohexyl-2-(methylamino)acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Cyclohexyl-2-(methylamino)acetamide |
| CAS | 46117-12-8 |
| Molekylær formel | C9 H18 N2 O |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18N2O/c1-10-7-9(12)11-8-5-3-2-4-6-8/h8,10H,2-7H2,1H3,(H,11,12) |
| SMIL | CNCC(=O)NC1CCCCC1 |
| IUPAC navn | N-cyclohexyl-2-(methylamino)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.252 |
| Formel vægt | 170.142 |