missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Cycloheptylmethylamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Cycloheptylmethylamine Hydrochloride |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17N.ClH/c1-9-8-6-4-2-3-5-7-8;/h8-9H,2-7H2,1H3;1H |
| Formel vægt | 163.1128 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?