Få mere at vide
N-Cyclobutylideneisopropylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Cyclobutylideneisopropylamine |
| CAS | 823-10-9 |
| Molekylær formel | C7H13N |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | N-Cyclobutylidene-1-methylethylamine, N-Cyclobutylidene-2-propanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13N/c1-6(2)8-7-4-3-5-7/h6H,3-5H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)N=C1CCC1 |
| IUPAC navn | N-propan-2-ylcyclobutanimine |
| Molekylvægt (g/mol) | 111.18 |
| Formel vægt | 111.1048 |