missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Cyclobutylideneisopropylamine, TRC

Artikelnummer. 30361926
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30361926 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30361926 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9893702.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Cyclobutylideneisopropylamine
CAS 823-10-9
Molekylær formel C7H13N
Mængde 2.5 g
Synonym N-Cyclobutylidene-1-methylethylamine, N-Cyclobutylidene-2-propanamine
InChI formel InChI=1S/C7H13N/c1-6(2)8-7-4-3-5-7/h6H,3-5H2,1-2H3
SMIL CC(C)N=C1CCC1
IUPAC navn N-propan-2-ylcyclobutanimine
Molekylvægt (g/mol) 111.18
Formel vægt 111.1048
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.