Få mere at vide
N-Cyanonor-LSD, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Cyanonor-LSD |
| CAS | 35779-41-0 |
| Molekylær formel | C20H22N4O |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | N6-Cyano-N6-demethyl-LSD, (8beta)-6-Cyano-9,10-didehydro-N,N-diethyl-ergoline-8-carboxamide, Indolo[4,3-fg]quinoline Ergoline-8-carboxamide Derivative, (6aR,9R)-7-Cyano-N,N-diethyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22N4O/c1-3-23(4-2)20(25)14-8-16-15-6-5-7-17-19(15)13(10-22-17)9-18(16)24(11-14)12-21/h5-8,10,14,18,22H,3-4,9,11H2,1-2H3/t14-,18-/m1/s1 |
| SMIL | CCN(CC)C(=O)[C@H]1CN(C#N)[C@@H]2Cc3c[nH]c4cccc(C2=C1)c34 |
| IUPAC navn | (6aR,9R)-7-cyano-N,N-diethyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 334.41 |
| Formel vægt | 334.1794 |