Få mere at vide
N-(Cyanomethyl)pyridiniumchlorid, 97 %
Artikelnummer. 11486877
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11486877 50 g 50g
11476877 10 g 10g
11496877 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11486877 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14327.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 17281-59-3 | C7H7ClN2 | 154,60 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17281-59-3
Molekylær formel C7H7ClN2
Molekylvægt (g/mol) 154.60
MDL nummer MFCD00031933
InChI nøgle HEJOROWXIWLCMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-cyanomethyl pyridinium chloride, n-cyanomethyl pyridinium chloride, 1-cyanomethyl pyridin-1-ium chloride, acmc-1chuo, cyanomethylpyridinium chloride, n-cyanomethyl pyridiniumchloride, 2-pyridin-1-ium-1-ylacetonitrile chloride, 2-1-pyridin-1-iumyl acetonitrile chloride, 2-pyridin-1-ium-1-ylethanenitrile chloride
PubChem CID 2734116
IUPAC navn 2-pyridin-1-ium-1-ylacetonitril;chlorid
SMIL [Cl-].N#CC[N+]1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(Cyanomethyl)pyridinium chloride
Smeltepunkt 173 °C til 175 °C
Mængde 50 g
FN nummer UN3439
Beilstein 3728392
Formel vægt 154.6
Procent renhed 97%