Få mere at vide
N-cyanocyanamidnatriumsalt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Cyanocyanamide Sodium Salt |
| CAS | 1934-75-4 |
| Molekylær formel | C2N3Na |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Dicyanamide, Sodium Salt, Sodium Dicyanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C2N3.Na/c3-1-5-2-4;/q-1;+1 |
| SMIL | [Na+].N#C[N-]C#N |
| IUPAC navn | natrium; Dicyanoazanide |
| Molekylvægt (g/mol) | 89.03 |