Få mere at vide
N-Cyanoacetytylurethan-13C3,15N2, TRC
Artikelnummer. 30362479
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30362479 50 mg
30353007 25 mg
30358702 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30362479 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC95540250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel 13C3 C3 H8 15N N O3
Molekylvægt (g/mol) 160.111
Synonym N-(2-Cyanoacetyl)carbamic Acid Ethyl Ester-13C3,15N2, (Cyanoacetyl)carbamic Acid Ethyl Ester-13C3,15N2, Cyanoacetylurethan-13C3,15N2, Ethyl N-(cyanoacetyl)carbamate-13C3,15N2, Ethyl Cyanoacetylcarbamate-13C3,15N2, N-Carbethoxy-2-cyanoacetamide-13C3,15N2, N-Cyanoacetylurethane-13C3,15N2, NSC 59709-13C3,15N2
IUPAC navn ethyl N-(2-cyanoacetyl)carbamat
SMIL CCO[13C](=O)[15NH][13C](=O)[13CH2]C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Cyanoacetylurethane-13C3,15N2
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H8N2O3/c1-2-11-6(10)8-5(9)3-4-7/h2-3H2,1H3,(H,8,9,10)/i3+1,5+1,6+1,8+1
Formel vægt 160.061