missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Cyanoacetytylurethan-13C3,15N2, TRC

Artikelnummer. 30353007
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30353007 25 mg
30358702 10 mg
30362479 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30353007 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC95540225MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

Molekylær formel 13C3 C3 H8 15N N O3
Molekylvægt (g/mol) 160.111
Synonym N-(2-Cyanoacetyl)carbamic Acid Ethyl Ester-13C3,15N2, (Cyanoacetyl)carbamic Acid Ethyl Ester-13C3,15N2, Cyanoacetylurethan-13C3,15N2, Ethyl N-(cyanoacetyl)carbamate-13C3,15N2, Ethyl Cyanoacetylcarbamate-13C3,15N2, N-Carbethoxy-2-cyanoacetamide-13C3,15N2, N-Cyanoacetylurethane-13C3,15N2, NSC 59709-13C3,15N2
IUPAC navn ethyl N-(2-cyanoacetyl)carbamat
SMIL CCO[13C](=O)[15NH][13C](=O)[13CH2]C#N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Cyanoacetylurethane-13C3,15N2
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C6H8N2O3/c1-2-11-6(10)8-5(9)3-4-7/h2-3H2,1H3,(H,8,9,10)/i3+1,5+1,6+1,8+1
Formel vægt 160.061
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.