missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Cyanoacetyl-N’-isobutylurea, TRC

Artikelnummer. 30368324
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368324 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30368324 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9875001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Cyanoacetyl-N'-isobutylurea
CAS 59341-75-2
Molekylær formel C8 H13 N3 O2
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H13N3O2/c1-6(2)5-10-8(13)11-7(12)3-4-9/h6H,3,5H2,1-2H3,(H2,10,11,12,13)
SMIL CC(C)CNC(=O)NC(=O)CC#N
IUPAC navn 2-cyano-N-(2-methylpropylcarbamoyl)acetamide
Molekylvægt (g/mol) 183.21
Formel vægt 183.1008
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.