Få mere at vide
N-Cyano-N',S-dimethylisothiourea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Cyano-N',S-dimethylisothiourea |
| CAS | 5848-24-8 |
| Molekylær formel | C4H7N3S |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1-Cyano-2,3-dimethyl-2-thiopseudourea |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7N3S/c1-6-4(8-2)7-3-5/h1-2H3,(H,6,7) |
| SMIL | CS\C(=N/C)\NC#N |
| IUPAC navn | methyl N-cyano-N'-methylcarbamimidothioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.18 |
| Formel vægt | 129.0361 |