Få mere at vide
N-Cyano-N’,N' '-dimethyl-guanidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Cyano-1,3-dimethylguanidine |
| CAS | 31857-31-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C4 H8 N4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-Cyano-1,3-dimethylguanidine, Cimetidine Hydrochloride Imp. G (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N4/c1-6-4(7-2)8-3-5/h1-2H3,(H2,6,7,8) |
| SMIL | CNC(=NC#N)NC |
| IUPAC navn | 2-cyano-1,3-dimethylguanidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.13 |
| Vis mere |