missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Cyano-N’,N' '-bis[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]thio]ethyl]guanidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Cyano-N',N''-bis[2-[((5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl)thio]ethyl]guanidine |
| CAS | 55272-86-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C16 H24 N8 S2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-Cyano-1,3-bis[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulfanyl]ethyl]guanidine, SKF 92506 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24N8S2/c1-12-14(23-10-21-12)7-25-5-3-18-16(20-9-17)19-4-6-26-8-15-13(2)22-11-24-15/h10-11H,3-8H2,1-2H3,(H,21,23)(H,22,24)(H2,18,19,20) |
| SMIL | Cc1[nH]cnc1CSCCN\C(=N/CCSCc2nc[nH]c2C)\NC#N |
| IUPAC navn | 1-cyano-2,3-bis[2-[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methylsulfanyl]ethyl]guanidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 392.54 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?