Få mere at vide
N-Cyano-3-O-methyl Norbuprenorphine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Cyano-3-O-methyl Norbuprenorphine |
| CAS | 16614-60-1 |
| Molekylær formel | C27 H36 N2 O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (5α,7α)-4,5-Epoxy-18,19-dihydro-7-[(1S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-3,6-dimethoxy-6,14-ethenomorphinan-17-carbonitrile, 6,14-Ethenomorphinan-17-carbonitrile, 4,5-epoxy-18,19-dihydro-7-(1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl)-3,6-dimethoxy-, [5α,7α(S)]- (9CI), 6,14-endo-Ethanotetrahydrothebaine, 17-cyano-17-demethyl-7α-(1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl)- (8CI), N-Cyanonorbuprenorphine 3-methyl ether, Buprenorphine Imp. C (EP), Buprenorphine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C27H36N2O4/c1-23(2,3)24(4,30)18-14-25-9-10-27(18,32-6)22-26(25)11-12-29(15-28)19(25)13-16-7-8-17(31-5)21(33-22)20(16)26/h7-8,18-19,22,30H,9-14H2,1-6H3/t18-,19-,22-,24+,25-,26+,27?/m1/s1 |
| SMIL | COc1ccc2C[C@H]3N(CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)[C@]6(CC[C@@]35C[C@@H]6[C@](C)(O)C(C)(C)C)OC)C#N |
| IUPAC navn | (1S,2S,6R,14R,15R,16R)-16-[(2S)-2-hydroxy-3,3-dimethylbutan-2-yl]-11,15-dimethoxy-13-oxa-5-azahexacyclo[13.2.2.12,8.01,6.02,14.012,20]icosa-8(20),9,11-triene-5-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 452.59 |
| Formel vægt | 452.2675 |