missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Cyano-3-(cyanoamino)-N'-methyl-7,8-dithia-2,4,11-triazadodec-2-en-12-imidamide (Cimetidine Impurity), TRC

Artikelnummer. 30352806
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30352806 25 mg
30359934 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30352806 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC98827525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 74886-59-2
Molekylær formel C10 H18 N8 S2
Molekylvægt (g/mol) 314.43
Synonym 1,1'-(Disulphanediyldiethylene)bis(2-cyano-3-methylguanidine), Cimetidine Hydrochloride Imp. H (EP)
IUPAC navn 2-cyano-1-[2-[2-[(N'-cyano-N-methylcarbamimidoyl)amino]ethyldisulfanyl]ethyl]-3-methylguanidine
SMIL CNC(=NC#N)NCCSSCCNC(=NC#N)NC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,1'-(Disulfanediyldiethylene)bis(2-cyano-3-methylguanidine)
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C10H18N8S2/c1-13-9(17-7-11)15-3-5-19-20-6-4-16-10(14-2)18-8-12/h3-6H2,1-2H3,(H2,13,15,17)(H2,14,16,18)
Formel vægt 314.1096
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.