missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-cyano-1-chloroformamidin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Cyano-1-chloroformamidine |
| CAS | 25816-30-2 |
| Molekylær formel | C2H2ClN3 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | N-Cyano-carbamimidic Chloride, 1-Chloro-N-cyano-formamidine |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2ClN3/c3-2(5)6-1-4/h(H2,5,6) |
| SMIL | NC(=NC#N)Cl |
| IUPAC navn | N'-cyanocarbamamimidoylchlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 103.51 |
| Formel vægt | 102.9937 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?