Få mere at vide
N-Crotonylglycin, TRC
Artikelnummer. 30363903
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363903 100 mg
30358726 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30363903 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC818835100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1026721-15-2
Molekylær formel C6H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 143.14
Synonym N-[(2E)-1-Oxo-2-buten-1-yl]glycine
IUPAC navn 2-[[(E)-men-2-enoyl]aminosyre eddikesyre
SMIL C\C=C\C(=O)NCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Crotonylglycine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H9NO3/c1-2-3-5(8)7-4-6(9)10/h2-3H,4H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/b3-2+
Formel vægt 143.0582