Få mere at vide
N-Cinnamylglycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Cinnamylglycine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO3/c13-10(12-8-11(14)15)7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,8H2,(H,12,13)(H,14,15) |
| Formel vægt | 205.0739 |
| Procent renhed | >95% |