Få mere at vide
N-(Cinnamoyl)-4-methoxyaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(Cinnamoyl)-4-methoxyaniline |
| CAS | 76228-15-4 |
| Molekylær formel | C16 H15 N O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15NO2/c1-19-15-10-8-14(9-11-15)17-16(18)12-7-13-5-3-2-4-6-13/h2-12H,1H3,(H,17,18)/b12-7+ |
| SMIL | COc1ccc(NC(=O)\C=C\c2ccccc2)cc1 |
| IUPAC navn | (E)-N-(4-methoxyphenyl)-3-phenylprop-2-enamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.3 |
| Formel vægt | 253.1103 |