Få mere at vide
N-chlorosuccinimid, TRC
Artikelnummer. 30359816
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30359816 100 g
1 options
Artikelnummer. 30359816 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC382010100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Chlorosuccinimide
CAS 128-09-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C4H4ClNO2
Mængde 100 g
Synonym NCS, NSC 8748, Succinchlorimide, Succinic N-chloroimide NCS, NSC 8748, Succinchlorimide, Succinic N-Chloroimide
InChI formel InChI=1S/C4H4ClNO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
SMIL ClN1C(=O)CCC1=O
IUPAC navn 1-chloropyrrolidin-2,5-dion
Molekylvægt (g/mol) 133.53
Formel vægt 132.9931
Procent renhed >95