Få mere at vide
n-Chlorosuccinimide, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15838850
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15838850 250 g
15828850 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15838850 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8028110250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128-09-6
Tekniske data
Smeltepunkt 146°C to 151°C
Tæthed 1.65 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 216.5°C
MDL nummer MFCD00005511
Mængde 250 g
Synonym N-Chlorosuccinimide, NCS, Succinchlorimide, N-Chlorosuccinimide
Molekylvægt (g/mol) 133.53