Få mere at vide
N-chlorosuccinimid, 98%
Artikelnummer. 11454063
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11454063 250 g 250g
11444063 50 g 50g
11434063 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454063 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10310.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 128-09-6 | C4H4ClNO2 | 133,531 g/mol
Regioselektiv klorerings- og oxidationsreagensN-chlorsuccinimid bruges som kloreringsmiddel, mildt oxidationsmiddel og swimmingpooldesinfektionsmiddel. Det bruges til mikrobestemmelse af hydrazinsalte ved titrimetri samt til påvisning af arsen i +3 oxidativ tilstand. Det bruges også til fremstilling af gummiadditiver. Yderligere bruges det som farmaceutisk mellemprodukt og antibiotikum-mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Regioselektiv klorerings- og oxidationsreagensN-chlorsuccinimid anvendes som kloreringsmiddel, mildt oxidationsmiddel og swimmingpooldesinfektionsmiddel. Det bruges til mikrobestemmelse af hydrazinsalte ved titrimetri samt til påvisning af arsen i +3 oxidativ tilstand. Det bruges også til fremstilling af gummiadditiver. Yderligere bruges det som farmaceutisk mellemprodukt og antibiotikum-mellemprodukt.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkohol, benzen, acetone og eddikesyre. Lidt opløseligt i ether, chloroform, carbontetrachlorid og petroleumsether.
Noter
Lysfølsom og fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, stærke baser, aminer, ammoniak, jern og jernsalte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128-09-6
Molekylær formel C4H4ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 133.531
MDL nummer MFCD00005511
InChI nøgle JRNVZBWKYDBUCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-chlorosuccinimide, succinchlorimide, chlorosuccinimide, succinochlorimide, succinic n-chloroimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-chloro, 1-chloro-2,5-pyrrolidinedione, succinimide, n-chloro, ncs, caswell no. 807
PubChem CID 31398
ChEBI CHEBI:53203
IUPAC navn 1-chlorpyrrolidin-2,5-dion
SMIL C1CC(=O)N(C1=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Chlorosuccinimide, 98%
Smeltepunkt 146 °C til 150 °C
Tæthed 1.65 g/mL
Analyseprocentområde 98%
Mængde 250 g
Beilstein 113915
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, alkohol, benzen, acetone og eddikesyre. Let opløselig i ether, kloroform, carbontetrachlorid og petroleumsether.
Formel vægt 133.53
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Chlorosuccinimide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Chlorosuccinimide