Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Chlorosuccinimide |
| Smeltepunkt | 144,0 °C til 150,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Flammepunkt | >110 °C |
| Tab ved tørring | 4% (2g, 110 °C, 2 timer) maks. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (på tørt stof) (iodometri) |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 2.5 kg |
| Beilstein | 21,38 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- N-Chlorosuccinimide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.