Få mere at vide
N-chlorosuccinimid, 97%
Artikelnummer. 10396640 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10396640 100 g Plastflaske 100g
10697302 500 g Plastflaske 500g
11935581 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10396640 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 149251000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
CAS: 128-09-6 | C4H4ClNO2 | 133,53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128-09-6
Molekylær formel C4H4ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 133.53
InChI nøgle JRNVZBWKYDBUCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-chlorosuccinimide, succinchlorimide, chlorosuccinimide, succinochlorimide, succinic n-chloroimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-chloro, 1-chloro-2,5-pyrrolidinedione, succinimide, n-chloro, ncs, caswell no. 807
PubChem CID 31398
ChEBI CHEBI:53203
IUPAC navn 1-chlorpyrrolidin-2,5-dion
SMIL C1CC(=O)N(C1=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Chlorosuccinimide
Smeltepunkt 144,0 °C til 150,0 °C
Farve Hvid
Flammepunkt >110 °C
Tab ved tørring 4% (2g, 110 °C, 2 timer) maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (på tørt stof) (iodometri)
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Beilstein 21,38
Fieser 01,139; 02,69; 05,127; 06,115; 07,65; 08,103; 09,111; 10,94; 12,121; 13,62; 14,87; 15,86; 16,84
Merck Index 15,2167
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 14 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: sparsomt opløseligt i kloroform, ether og ccl4,1g/150mL alkohol - 1g/50mL benzen, opløseligt i acetone
Formel vægt 133.53
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Chlorosuccinimide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.