Få mere at vide
N-(klormethyl)fthalimid, TRC
Artikelnummer. 30364287
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30364287 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30364287 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3701251G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(Chloromethyl)phthalimide
CAS 17564-64-6
Molekylær formel C9H6ClNO2
Mængde 1 g
Synonym 2-(Chloromethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Chloromethylphthalimide, NSC 29558, Phthalimidomethyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C9H6ClNO2/c10-5-11-8(12)6-3-1-2-4-7(6)9(11)13/h1-4H,5H2
SMIL ClCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC navn 2-(chloromethyl)isoindol-1,3-dion
Molekylvægt (g/mol) 195.6
Formel vægt 195.0087