Få mere at vide
N-(chloromethyl)phthalimid, 97%
Beskrivelse
Det bruges som agrokemikalie og medicinmellemprodukter og bruges i organisk syntese. Mikroporøse membraner fremstillet af kemisk modificeret polysulfon, som er et derivat af denne forbindelse, har bedre strømningspotentiale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges som agrokemikalie og medicinske mellemprodukter og bruges i organisk syntese. Mikroporøse membraner fremstillet af kemisk modificeret polysulfon, som er et derivat af denne forbindelse, har bedre strømningspotentiale.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Holdes væk fra oxidationsmidler. Inkompatibel med baser.
Tekniske data
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | N- (Chloromethyl)phthalimide |
| Smeltepunkt | 131 °C til 135 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 140942 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 195.61 |
| Procent renhed | 97% |
Seguridad y manipulación
- N-Chloromethylphthalimide
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: N-Chloromethylphthalimide
RUO– Kun brug til forskning
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.